Learn More
Clorhidrato de isoxsuprina, TRC
Código de producto. 30010885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010885 10 g 10 g
18001250 5 g 5 g
18031930 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91815010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-56-6
Fórmula molecular C18 H23 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 337.84
Sinónimo Isoxsuprine Hydrochloride, (1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[[(1SR)-1-methyl-2-phenoxyethyl]amino]propan-1-ol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (8CI), Norephedrine, p-hydroxy-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (6CI), 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-2'-phenoxy)ethylaminopropanol-1 hydrochloride, Dilavase, Divadilan, Duvadilan, Duviculine, Isolait, Isoxsuprin hydrochloride, Navilox, Suprilent, Suprox SR, Tidilan, Vadosilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran
Nombre IUPAC 4-[(1R,2S)-1-hidroxi-2-[[(2S)-1-fenoxipropano-2-il]amino]propil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H](COc1ccccc1)N[C@@H](C)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxsuprine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21H,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,18-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1445
Porcentaje de pureza >95%