Learn More
Clorhidrato de isoxsuprina, LoGiCal
Código de producto. 30457406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457406 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457406 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0576.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Isoxsuprine hydrochloride
CAS 579-56-6
Nombres de analitos o componentes Isoxsuprine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H23 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isoxsuprine Hydrochloride, (1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[[(1SR)-1-methyl-2-phenoxyethyl]amino]propan-1-ol hydrochloride, Norephedrine, p-hydroxy-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (6CI), 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-2'-phenoxy)ethylaminopropanol-1 hydrochloride, Dilavase, Divadilan, Duvadilan, Duviculine, Isolait, Isoxsuprin hydrochloride, Navilox, Suprilent, Suprox SR, Tidilan, Vadosilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran, Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, p-hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21H,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,18-;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.C[C@@H](COc1ccccc1)N[C@@H](C)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
Nombre IUPAC 4-[(1R,2S)-1-hidroxi-2-[[(2S)-1-fenoxipropan-2-il]amino]propil]fenol;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 337.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337,1445 g/mol