CAS RN 578021-02-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Yoduro de carbamato de pN,N,N-trimetilamonioanilo N′-hidroxisuccinimidilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Yoduro de carbamato de pN,N,N-trimetilamonioanilo N′-hidroxisuccinimidilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Yoduro de carbamato de pN,N,N-trimetilamonioanilo N′-hidroxisuccinimidilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.