Learn More
Yoduro de carbamato de pN,N,N-trimetilamonioanilo N′-hidroxisuccinimidilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | p-N,N,N-Trimethylammonioanilyl N'-Hydroxysuccinimidyl Carbamate Iodide |
| CAS | 578021-02-0 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N3 O4 . I |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O4.HI/c1-17(2,3)11-6-4-10(5-7-11)15-14(20)21-16-12(18)8-9-13(16)19;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | [I-].O=C(ON1C(=O)CCC1=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | [4-[(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oxicarbonilamino]fenil]-trimetilamonio;yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 419.21489 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.0342 |