CAS RN 577967-89-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Cloroquinolina-6-ol, TRC
CAS: 577967-89-6 Fórmula molecular: C9 H6 Cl N O Peso molecular (g/mol): 179.6 Sinónimo: 2-Chloro-6-quinolinol,2-Chloro-6-hydroxyquinoline Nombre IUPAC: 2-cloroquinolina-6-ol SMILES: Oc1ccc2nc(Cl)ccc2c1