Learn More
2-Cloroquinolina-6-ol, TRC
Código de producto. 30368536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368536 100 mg 100 miligramos
30351345 500 mg 500 miligramos
30357367 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC429278100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577967-89-6
Fórmula molecular C9 H6 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 179.6
Sinónimo 2-Chloro-6-quinolinol, 2-Chloro-6-hydroxyquinoline
Nombre IUPAC 2-cloroquinolina-6-ol
SMILES Oc1ccc2nc(Cl)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroquinolin-6-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-9-4-1-6-5-7(12)2-3-8(6)11-9/h1-5,12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0138