CAS RN 577779-57-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazol, TRC
CAS: 577779-57-8 Fórmula molecular: C7 H2 Br4 N2 Peso molecular (g/mol): 433.72 Nombre IUPAC: 4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazol SMILES: Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]cnc2c1Br