Learn More
4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazol, TRC
Código de producto. 30415099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415099 100 mg
30410734 250 mg
30412615 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291150100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577779-57-8
Fórmula molecular C7 H2 Br4 N2
Peso molecular (g/mol) 433.72
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazol
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]cnc2c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H2Br4N2/c8-2-3(9)5(11)7-6(4(2)10)12-1-13-7/h1H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.6951