accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 57644-54-9

IUPAC Nombre: bismuth(3+) 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate 3,4-dicarboxy-3-oxidobutanoate tripotassium
Sinónimos: bismuth(3+) 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate 3,4-dicarboxy-3-oxidobutanoate tripotassium
Peso molecular (g/mol): 707.5
Fórmula molecular: C12H13BiK3O14
InChi Key: BJTMZHBPYPNQSV-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [K].[K].[K].[Bi+3].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O.OC(=O)CC([O-])(CC([O-])=O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados