Learn More
Dicitrato tripotásico de bismuto (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth Tripotassium Dicitrate |
| CAS | 57644-54-9 |
| Fórmula molecular | C12H10BiK3O14 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Bicit HP, Bismuth Subcitrate, Bismuth Tripotassium Dicitrate, CBS, Colloidal Bismuth Subcitrate, De-Nol, De-Noltab, Duosol, Duosol (ulcer treatment), Gastrodenol, Q-Ulcer, Tripotassium Dicitratobismuthate, Trymo, Ulcerone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C6H8O7.Bi.3K/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;/q;;+3;3*+1/p-6 |
| SMILES | [K+].[K+].[K+].[Bi+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | bismuto; tripotasio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 704.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 703.8786 |