CAS RN 57619-17-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Perclorato de N-Fenoxiisopropil-N-benzilazidinio, TRC
CAS: 57619-17-7 Fórmula molecular: C18 H22 N O . Cl O4 Peso molecular (g/mol): 367.82 Sinónimo: 1-Benzyl-1-(1-phenoxypropan-2-yl)aziridin-1-ium Perchlorate Nombre IUPAC: 1-benzil-1-(1-metil-2-fenoxi-etil)aziridina-1-ium; Perclorato SMILES: CC(COc1ccccc1)[N+]2(Cc3ccccc3)CC2.[O-]Cl(=O)(=O)=O