Learn More
Perclorato de N-Fenoxiisopropil-N-benzilazidinio, TRC
Código de producto. 30423402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423402 10 mg
30413492 50 mg
30417355 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP39972110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57619-17-7
Fórmula molecular C18 H22 N O . Cl O4
Peso molecular (g/mol) 367.82
Sinónimo 1-Benzyl-1-(1-phenoxypropan-2-yl)aziridin-1-ium Perchlorate
Nombre IUPAC 1-benzil-1-(1-metil-2-fenoxi-etil)aziridina-1-ium; Perclorato
SMILES CC(COc1ccccc1)[N+]2(Cc3ccccc3)CC2.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenoxyisopropyl-N-benzylaziridinium perchlorate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22NO.ClHO4/c1-16(15-20-18-10-6-3-7-11-18)19(12-13-19)14-17-8-4-2-5-9-17;2-1(3,4)5/h2-11,16H,12-15H2,1H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.1186