CAS RN 57472-68-1
IUPAC Nombre:
1-[2-(prop-2-enoyloxy)propoxy]propan-2-yl prop-2-enoate
Sinónimos:
dipropylene glycol diacrylate
Peso molecular (g/mol):
242.27
Fórmula molecular:
C12H18O5
InChi Key:
RNJVAUBBYGWVBF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(COCC(C)OC(=O)C=C)OC(=O)C=C
1
–
1
de
1
resultados
1
Dipropileno Dipropileno Diacrilato (~80%), TRC
CAS: 57472-68-1 Fórmula molecular: C12H18O5 Peso molecular (g/mol): 242.27 Sinónimo: Dipropylene Glycol Diacrylate Nombre IUPAC: 3-(3-prop-2-enoiloxipropoxi)propil prop-2-enoato SMILES: C=CC(=O)OCCCOCCCOC(=O)C=C