Learn More
Dipropileno Dipropileno Diacrilato (~80%), TRC
Código de producto. 17972585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972585 2.5 g 2.50 g
17960545 250 mg 250 miligramos
17940725 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4932602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57472-68-1
Fórmula molecular C12H18O5
Peso molecular (g/mol) 242.27
Sinónimo Dipropylene Glycol Diacrylate
Nombre IUPAC 3-(3-prop-2-enoiloxipropoxi)propil prop-2-enoato
SMILES C=CC(=O)OCCCOCCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropylene Glycol Diacrylate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O5/c1-3-11(13)16-9-5-7-15-8-6-10-17-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1154