CAS RN 57404-88-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans-7,8-Dihidroxi-7,8-dihidrobenzo[a]pireno, TRC
CAS: 57404-88-3 Fórmula molecular: C20 H14 O2 Peso molecular (g/mol): 286.32 Sinónimo: Benzo[a]pyrene-7,8-diol, 7,8-dihydro-, (7R,8R)-rel-,Benzo[a]pyrene-7,8-diol, 7,8-dihydro-, trans-,rel-(7R,8R)-7,8-Dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol,(±)-trans-7,8-Dihydro-7,8-dihydroxybenzo[a]pyrene,(±)-trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene,Benzo[a]pyrene-trans-7,8-dihydrodiol,trans-7,8-Dihydro-7,8-dihydroxybenzo[a]pyrene,trans-7,8-Dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol,trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene,trans-Benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol Nombre IUPAC: (7S,8S)-7,8-dihidrobenzo[a]pireno-7,8-diol SMILES: O[C@H]1C=Cc2c(cc3ccc4cccc5ccc2c3c45)[C@@H]1O