Learn More
trans-7,8-Dihidroxi-7,8-dihidrobenzo[a]pireno, TRC
Código de producto. 30010341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010341 2.5 mg 2.50 miligramo
30006672 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4522802.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57404-88-3
Fórmula molecular C20 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 286.32
Sinónimo Benzo[a]pyrene-7,8-diol, 7,8-dihydro-, (7R,8R)-rel-, Benzo[a]pyrene-7,8-diol, 7,8-dihydro-, trans-, rel-(7R,8R)-7,8-Dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol, (±)-trans-7,8-Dihydro-7,8-dihydroxybenzo[a]pyrene, (±)-trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene, Benzo[a]pyrene-trans-7,8-dihydrodiol, trans-7,8-Dihydro-7,8-dihydroxybenzo[a]pyrene, trans-7,8-Dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol, trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene, trans-Benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol
Nombre IUPAC (7S,8S)-7,8-dihidrobenzo[a]pireno-7,8-diol
SMILES O[C@H]1C=Cc2c(cc3ccc4cccc5ccc2c3c45)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14O2/c21-17-9-8-14-15-7-6-12-3-1-2-11-4-5-13(19(15)18(11)12)10-16(14)20(17)22/h1-10,17,20-22H/t17-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0994