accessibility menu, dialog, popup

UserName

FClN

CAS RN 57381-51-8

IUPAC Nombre: 4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Sinónimos: 4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 155.56
Fórmula molecular: C7H3ClFN
InChi Key: JRDMGVGCATYZPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(Cl)=CC=C1C#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados