Learn More
4-Cloro-2-fluorobenzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368976 25 g 25 g
11348976 1 g 1 g
11358976 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20160.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57381-51-8 | C7H3ClFN | 155.556 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57381-51-8
Fórmula molecular C7H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 155.556
Número MDL MFCD00143284
Clave InChI JRDMGVGCATYZPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluorobenzenecarbonitrile, ncr dg bf, pubchem3424, 1-chloro-3-fluorobezene, acmc-1b0zj, ksc493o3h
PubChem CID 93655
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 58°C to 61°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 4231142
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.56
Porcentaje de pureza ≥98%