CAS RN 57368-07-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
EDDHSA, TRC
CAS: 57368-07-7 Fórmula molecular: C18H20N2O12S2 Peso molecular (g/mol): 520.49 Sinónimo: α,α'-(1,2-Ethanediyldiimino)bis[2-hydroxy-5-sulfo-benzeneacetic Acid,N,N-Ethylenebis[2-(2-hydroxy-5-sulfophenyl)glycine,N,N'-Ethylenebis[2-(2-hydroxy-5-sulfophenyl)glycine SMILES: Fc1nc2c(ncn2)c(N)n1