Learn More
EDDHSA, TRC
Product Code. 30133609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30133609 100 mg 100 miligramos
30009437 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133609 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE335105100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57368-07-7
Fórmula molecular C18H20N2O12S2
Peso molecular (g/mol) 520.49
Sinónimo α,α'-(1,2-Ethanediyldiimino)bis[2-hydroxy-5-sulfo-benzeneacetic Acid, N,N-Ethylenebis[2-(2-hydroxy-5-sulfophenyl)glycine, N,N'-Ethylenebis[2-(2-hydroxy-5-sulfophenyl)glycine
SMILES Fc1nc2c(ncn2)c(N)n1
Specifications
Nombre del producto químico o material EDDHSA
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2O12S2/c21-13-3-1-9(33(27,28)29)7-11(13)15(17(23)24)19-5-6-20-16(18(25)26)12-8-10(34(30,31)32)2-4-14(12)22/h1-4,7-8,15-16,19-22H,5-6H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32)