CAS RN 57365-08-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-Amino-N-ciclohexil-N-metilbenzilinamina, TRC
CAS: 57365-08-9 Peso molecular (g/mol): 218.34 SMILES: CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
2
N-(2-aminobencil)-N-metilciclohexanamina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.