Learn More
2-Amino-N-ciclohexil-N-metilbenzilinamina, TRC
Código de producto. 17942235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942235 250 mg 250 miligramos
17933935 1 g 1 g
17941265 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA603680250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57365-08-9
Peso molecular (g/mol) 218.34
SMILES CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H22N2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Bromhexine Hydrochloride Imp. C (EP), Bromhexine Imp. C (EP), N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine, Bromhexine Hydrochloride Impurity C, Bromhexine Impurity C
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1783
Porcentaje de pureza >95%