Learn More
N-(2-aminobencil)-N-metilciclohexanamina, Mikromol™
Descripción
N-(2-aminobencil)-N-metilciclohexanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine |
| CAS | 57365-08-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bromhexine Hydrochloride Imp. C (EP), Bromhexine Imp. C (EP), N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine, Bromhexine Hydrochloride Impurity C, Bromhexine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3 |
| SMILES | CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-[[ciclohexil(metil)amino]metil]anilina |
| Mostrar más |