accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOBr

CAS RN 573-97-7

IUPAC Nombre: 1-bromonaphthalen-2-ol
Sinónimos: 1-bromo-2-hydroxynaphthalene
Peso molecular (g/mol): 223.07
Fórmula molecular: C10H7BrO
InChi Key: FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)