Learn More
1-Bromonaftalen-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromonaphthalen-2-ol |
| CAS | 573-97-7 |
| Fórmula molecular | C10H7BrO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Bromo-2-naphthalenol , 2-Naphthol, 1-bromo- (7CI, 8CI), 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-Bromo-2-naphthol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7BrO/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6,12H |
| SMILES | BrC1=C(O)C=CC=2C=CC=CC21 |
| Nombre IUPAC | 1-bromonaftalen-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 223.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.97 |