Learn More
1-Bromo-2-naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607062 25 g Frasco de vidrio 25 g
10204470 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10607062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107160250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 573-97-7 | C10H7BrO | 223.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-97-7
Fórmula molecular C10H7BrO
Peso molecular (g/mol) 223.07
Número MDL MFCD00003869
Clave InChI FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-naphthol, 1-bromo-2-naphthalenol, wormin, 2-naphthalenol, 1-bromo, disthemin, 1-bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-brom-2-naphthol, unii-vke7l55pp9, 1-brom-2-naphthol german, 2-naphthol, 1-bromo
PubChem CID 11316
Nombre IUPAC 1-bromonaftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-naphthol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 81.0°C
Color De beige a blanco o marrón purpúreo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC10H6OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 650
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.