CAS RN 57244-54-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,4'-(1,3,3-Trimetil-1-propeno-1,3-diil)bisfenol, TRC
CAS: 57244-54-9 Fórmula molecular: C18H20O2 Peso molecular (g/mol): 268.35 SMILES: CC(=CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)O