Learn More
4,4'-(1,3,3-Trimetil-1-propeno-1,3-diil)bisfenol, TRC
Código de producto. 30456224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456224 25 mg 25 miligramos
30454637 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79665525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57244-54-9
Fórmula molecular C18H20O2
Peso molecular (g/mol) 268.35
SMILES CC(=CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(1,3,3-Trimethyl-1-propene-1,3-diyl)bisphenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O2/c1-13(14-4-8-16(19)9-5-14)12-18(2,3)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-12,19-20H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1463