CAS RN 57130-27-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Clorhidrato de Penbutolol, TRC
CAS: 57130-27-5 Fórmula molecular: C18H29NO2.ClH Peso molecular (g/mol): 327.89 Sinónimo: (R)-1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-propanol Hydrochloride,(+)-(R)-Penbutolol Hydrochloride,(+)-Isopenbutolol Hydrochloride,(+)-Penbutolol Hydrochloride,Isopenbutolol Hydrochloride,d-Penbutolol Hydrochloride; Nombre IUPAC: (2R)-1-(tert-butilamino)-3-(2-ciclopentilfenoxi)propano-2-ol; Cloruro SMILES: Cl.CC(C)(C)NC[C@@H](O)COc1ccccc1C2CCCC2