Learn More
(R)-Clorhidrato de Penbutolol, TRC
Código de producto. 30135615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135615 50 mg 50 miligramos
30008971 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22049050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57130-27-5
Fórmula molecular C18H29NO2.ClH
Peso molecular (g/mol) 327.89
Sinónimo (R)-1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-propanol Hydrochloride, (+)-(R)-Penbutolol Hydrochloride, (+)-Isopenbutolol Hydrochloride, (+)-Penbutolol Hydrochloride, Isopenbutolol Hydrochloride, d-Penbutolol Hydrochloride;
Nombre IUPAC (2R)-1-(tert-butilamino)-3-(2-ciclopentilfenoxi)propano-2-ol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)NC[C@@H](O)COc1ccccc1C2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Penbutolol Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO2.ClH/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;1H/t15-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1965