CAS RN 571188-81-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
6-Bromo-8-ciclopentil-5-metil-2-(metilsulfinil)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-Bromo-8-ciclopentil-5-metil-2-(metilsulfinil)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
6-Bromo-8-ciclopentil-5-metil-2-(metilsulfinil)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.