Learn More
6-Bromo-8-ciclopentil-5-metil-2-(metilsulfinil)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-8-cyclopentyl-5-methyl-2-(methylsulfinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one |
| CAS | 571188-81-3 |
| Fórmula molecular | C14H16BrN3O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Bromo-8-cyclopentyl-2-methanesulfinyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, 6-Bromo-8-cyclopentyl-2-methylsulfinyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16BrN3O2S/c1-8-10-7-16-14(21(2)20)17-12(10)18(13(19)11(8)15)9-5-3-4-6-9/h7,9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(ncc13)S(=O)C |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-8-ciclopentil-5-metil-2-metilsulfinilpirido[2,3-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 370.26 |