Learn More
6-Bromo-8-ciclopentil-5-metil-2-(metilsulfinil)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, TRC
Código de producto. 30344682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30344682 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30344682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB694850100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-8-cyclopentyl-5-methyl-2-(methylsulfinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
CAS 571188-81-3
Fórmula molecular C14H16BrN3O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-Bromo-8-cyclopentyl-2-methanesulfinyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, 6-Bromo-8-cyclopentyl-2-methylsulfinyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16BrN3O2S/c1-8-10-7-16-14(21(2)20)17-12(10)18(13(19)11(8)15)9-5-3-4-6-9/h7,9H,3-6H2,1-2H3
SMILES CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(ncc13)S(=O)C
Nombre IUPAC 6-bromo-8-ciclopentil-5-metil-2-metilsulfinilpirido[2,3-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 370.26
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.