CAS RN 57117-44-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano, TRC
CAS: 57117-44-9 Fórmula molecular: C12 H2 Cl6 O Peso molecular (g/mol): 374.86 Sinónimo: Dibenzofuran, 1,2,3,6,7,8-hexachloro-,1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran,1,2,3,6,7,8-HxCDF,123678-HxCDF,2,3,4,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran,F 121,PCDF 121,1,2,3,6,7,8-HexaCDF,123678-HexaCDF,123678-Hexachlorodibenzofuran Nombre IUPAC: 1,2,3,6,7,8-hexaclorodibenzofurano SMILES: Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)cc3c2c(Cl)c1Cl