Learn More
1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano, TRC
Código de producto. 30134537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134537 25 mg 25 miligramos
30005526 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26510025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57117-44-9
Fórmula molecular C12 H2 Cl6 O
Peso molecular (g/mol) 374.86
Sinónimo Dibenzofuran, 1,2,3,6,7,8-hexachloro-, 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 123678-HxCDF, 2,3,4,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, F 121, PCDF 121, 1,2,3,6,7,8-HexaCDF, 123678-HexaCDF, 123678-Hexachlorodibenzofuran
Nombre IUPAC 1,2,3,6,7,8-hexaclorodibenzofurano
SMILES Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)cc3c2c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-4-1-3-7-6(2-5(14)8(15)10(7)17)19-12(3)11(18)9(4)16/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.8237