accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NClH3COCl

CAS RN 571159-05-2

IUPAC Nombre: 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]ethan-1-one
Sinónimos: 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl]ethanone
Peso molecular (g/mol): 282.16
Fórmula molecular: C14H13Cl2NO
InChi Key: OYEPFHWXRWTABW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C(=O)CCl)=C(C)N1C1=CC=C(Cl)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados