Learn More
2-Cloro-1-[1-(4-clorofenil)-2,5-dimetil-1H-pirrol-3-il]-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10492623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10492623 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10492623 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07026DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 571159-05-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H13Cl2NO
Número MDL MFCD03986069
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one
Clave InChI OYEPFHWXRWTABW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C(=O)CCl)=C(C)N1C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 2-cloro-1-[1-(4-clorofenil)-2,5-dimetilpirrol-3-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 282.16
PubChem CID 2060458
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.17
Porcentaje de pureza 97%