CAS RN 57105-48-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido indol-3-acetil-L-glutámico, TRC
CAS: 57105-48-3 Fórmula molecular: C15H16N2O5 Peso molecular (g/mol): 304.3 Sinónimo: N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-glutamic Acid,N-(Indol-3-ylacetyl)-glutamic Acid,Indole-3-acetyl Glutamate,Indole-3-acetylglutamic Acid; SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC(=N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)O