Learn More
Ácido indol-3-acetil-L-glutámico, TRC
Código de producto. 30010407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010407 10 mg 10 miligramos
30007134 1 mg 1 miligramo
30006089 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI57737510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57105-48-3
Fórmula molecular C15H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 304.3
Sinónimo N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-glutamic Acid, N-(Indol-3-ylacetyl)-glutamic Acid, Indole-3-acetyl Glutamate, Indole-3-acetylglutamic Acid;
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC(=N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-acetyl-L-glutamic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N2O5/c18-13(17-12(15(21)22)5-6-14(19)20)7-9-8-16-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,8,12,16H,5-7H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)/t12-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Porcentaje de pureza >95%