CAS RN 57074-37-0
IUPAC Nombre:
(4E)-dec-4-en-1-ol
Sinónimos:
(4E)-dec-4-en-1-ol
Peso molecular (g/mol):
156.27
Fórmula molecular:
C10H20O
InChi Key:
VUNFOJWKJSYIDH-VOTSOKGWSA-N
SMILES:
CCCCC\C=C\CCCO
1
–
1
de
1
resultados
1
cis-4-Decen-1-ol, TRC
CAS: 57074-37-0 Fórmula molecular: C10H20O Peso molecular (g/mol): 156.27 Sinónimo: (Z)-4-Decen-1-ol,(4Z)-4-Decen-1-ol,cis-4-Decenol,(Z)-Dec-4-en-1-ol Nombre IUPAC: (Z)-dec-4-en-1-ol SMILES: CCCCC\C=C/CCCO