Learn More
cis-4-Decen-1-ol, TRC
Código de producto. 30358716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358716 25 g 25 g
30353683 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22563025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57074-37-0
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Sinónimo (Z)-4-Decen-1-ol, (4Z)-4-Decen-1-ol, cis-4-Decenol, (Z)-Dec-4-en-1-ol
Nombre IUPAC (Z)-dec-4-en-1-ol
SMILES CCCCC\C=C/CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Decen-1-ol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1514