CAS RN 57074-21-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-cloro-2,6-dihidroxi-4-metilbenzaldehído, TRC
CAS: 57074-21-2 Fórmula molecular: C8 H7 Cl O3 Peso molecular (g/mol): 186.5924 Sinónimo: 3-Chloro-2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyde,Chloratranol,Chloroatranol,Benzaldehyde, 3-chloro-2,6-dihydroxy-4-methyl- Nombre IUPAC: 3-cloro-2,6-dihidroxi-4-metilbenzaldehído SMILES: Cc1cc(O)c(C=O)c(O)c1Cl