Learn More
3-cloro-2,6-dihidroxi-4-metilbenzaldehído, TRC
Código de producto. 30137548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137548 50 mg 50 miligramos
30133064 10 mg 10 miligramos
30011985 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36416550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57074-21-2
Fórmula molecular C8 H7 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 186.5924
Sinónimo 3-Chloro-2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyde, Chloratranol, Chloroatranol, Benzaldehyde, 3-chloro-2,6-dihydroxy-4-methyl-
Nombre IUPAC 3-cloro-2,6-dihidroxi-4-metilbenzaldehído
SMILES Cc1cc(O)c(C=O)c(O)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloratranol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c1-4-2-6(11)5(3-10)8(12)7(4)9/h2-3,11-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0084