CAS RN 57049-00-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de clomifeno (mezcla E/Z), TRC
CAS: 57049-00-0 Fórmula molecular: C26 H28 Cl N O . Cl H Peso molecular (g/mol): 442.42 Sinónimo: Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (1:1),Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (9CI),Clomiphene hydrochloride,Clomifene Hydrochloride Nombre IUPAC: 2-[4-(2-cloro-1,2-difeniletetil)fenoxi]-N,N-dietiletanolamina; Cloruro SMILES: Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3