Learn More
Clorhidrato de clomifeno (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30136932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136932 5 g 5 g
30134443 25 g 25 g
30012480 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5870555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57049-00-0
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 442.42
Sinónimo Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (9CI), Clomiphene hydrochloride, Clomifene Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[4-(2-cloro-1,2-difeniletetil)fenoxi]-N,N-dietiletanolamina; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomiphene hydrochloride (EZ mixture)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.1626