accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOHOOHHNOHO

CAS RN 5704-04-1

IUPAC Nombre: 2-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}acetic acid
Sinónimos: tricine
Peso molecular (g/mol): 179.17
Fórmula molecular: C6H13NO5
InChi Key: SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados