Learn More
Tricina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tricine |
| CAS | 5704-04-1 |
| Fórmula molecular | C6H13NO5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]glycine, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, NSC 369995 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OCC(CO)(CO)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético |
| Peso molecular (g/mol) | 179.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0794 |