CAS RN 5702-99-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido isobutilsuccínico, TRC
CAS: 5702-99-8 Fórmula molecular: C8 H14 O4 Peso molecular (g/mol): 174.19 Sinónimo: Butanedioic acid, 2-(2-methylpropyl)-,Butanedioic acid, (2-methylpropyl)- (9CI),Succinic acid, isobutyl- (7CI,8CI),2-(2-Methylpropyl)butanedioic acid,1,2-Pentanedicarboxylic acid, 4-methyl- Nombre IUPAC: Ácido 2-(2-metilpropil)butanedioico SMILES: CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)O
2
Ácido 2-(2-metilpropil)butanodioico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.