Learn More
Ácido 2-(2-metilpropil)butanodioico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-(2-metilpropil)butanodioico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutylsuccinic Acid |
| CAS | 5702-99-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Isobutylsuccinic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H14 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Butanedioic acid, 2-(2-methylpropyl)-, Butanedioic acid, (2-methylpropyl)- (9CI), Succinic acid, isobutyl- (7CI,8CI), 2-(2-Methylpropyl)butanedioic acid, 1,2-Pentanedicarboxylic acid, 4-methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-5(2)3-6(8(11)12)4-7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-metilpropil)butanodioico |
| Mostrar más |