Learn More
Ácido isobutilsuccínico, TRC
Código de producto. 30138223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138223 5 g 5 g
17902545 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7806605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5702-99-8
Fórmula molecular C8 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 174.19
Sinónimo Butanedioic acid, 2-(2-methylpropyl)-, Butanedioic acid, (2-methylpropyl)- (9CI), Succinic acid, isobutyl- (7CI,8CI), 2-(2-Methylpropyl)butanedioic acid, 1,2-Pentanedicarboxylic acid, 4-methyl-
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-metilpropil)butanedioico
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylsuccinic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-5(2)3-6(8(11)12)4-7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0892